Imprimer
6-Bromo-2-chloroquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR17558-1G OR17558-5G OR17558-10G
APOSOR17558-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17558-1G APOSOR17558-5G APOSOR17558-10G
6-Bromo-2-chloroquinoline
6-Bromo-2-chloroquinoline
Formule: C₉H₅BrClN
Point de fusion: 148…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115272
Numéro CAS: 1810-71-5