Imprimer
Acide 4-({[(2-méthyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}amino)cyclohexanecarboxylique (mélange cis- and trans-) 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR17545-5G OR17545-25G
APOSOR17545-5GEA 63 EUR
APOSOR17545-5G APOSOR17545-25G
Acide 4-({[(2-méthyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}amino)cyclohexanecarboxylique (mélange cis- and trans-) 98%
Acide 4-({[(2-méthyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}amino)cyclohexanecarboxylique (mélange cis- and trans-)
Formule: C₁₂H₂₁NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03453262
Numéro CAS: 130309-46-5