Imprimer
2-Bromo-5-chloro-3-méthylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-5-chloro-3-picoline
OR17542-1G OR17542-5G
APOSOR17542-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17542-1G APOSOR17542-5G
2-Bromo-5-chloro-3-méthylpyridine
2-Bromo-5-chloro-3-méthylpyridine
Formule: C₆H₅BrClN
Point de fusion: 36…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095062
Numéro CAS: 65550-77-8