Imprimer
6-Chloro-4-cyclopropyl-1H-quinazolin-2-one 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Chloro-4-cyclopropylquinazolin-2(1H)-one
OR17533-100MG OR17533-250MG
APOSOR17533-100MGEA 50.9 EUR
APOSOR17533-100MG APOSOR17533-250MG
6-Chloro-4-cyclopropyl-1H-quinazolin-2-one 95+%
6-Chloro-4-cyclopropyl-1H-quinazolin-2-one
Formule: C₁₁H₉ClN₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11109434
Numéro CAS: 150878-36-7