Benzyloxyacetic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₀O₃ Point d'ébullition: 137…139 °C/0,6mmHg Densité: 1,162 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 113 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00274211 Numéro CAS: 30379-55-6 |