Imprimer
3-Hydroxypicolinamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Hydroxypyridine-2-carboxamide
OR17509-1G OR17509-250MG
APOSOR17509-1GEA 105 EUR
APOSOR17509-1G APOSOR17509-250MG
3-Hydroxypicolinamide
3-Hydroxypicolinamide
Formule: C₆H₆N₂O₂
Point de fusion: 193…197 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006302
Numéro CAS: 933-90-4