Imprimer
2-Amino-6-bromobenzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR17502-5G OR17502-100G OR17502-25G
APOSOR17502-5GEA 0 EUR
APOSOR17502-5G APOSOR17502-100G APOSOR17502-25G
2-Amino-6-bromobenzonitrile 97%
2-Amino-6-bromobenzonitrile
Formule: C₇H₅BrN₂
Point de fusion: 152…153 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09834769
Numéro CAS: 77326-62-6