Acide 3,5-dichloroisonicotinique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3,5-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
Formule:
C₆H₃Cl₂NO₂ Poids moléculaire: 192 g/mol Point de fusion: 230 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01861975 Numéro CAS: 13958-93-5 |