Imprimer
Acide 4-méthoxyanthranilique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 2-amino-4-méthoxybenzoïque
OR17403-25G OR17403-1G OR17403-5G
APOSOR17403-25GEA 65.4 EUR
APOSOR17403-25G APOSOR17403-1G APOSOR17403-5G
Acide 4-méthoxyanthranilique
Acide 4-méthoxyanthranilique
Formule: C₈H₉NO₃
Point de fusion: 175…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00667729
Numéro CAS: 4294-95-5