Imprimer
3-(Methylsulphonyl)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR17400-1G OR17400-5G OR17400-10G
APOSOR17400-1GEA 34.8 EUR
APOSOR17400-1G APOSOR17400-5G APOSOR17400-10G
3-(Methylsulphonyl)aniline
3-(Methylsulphonyl)aniline
Formule: C₇H₉NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03764428
Numéro CAS: 35216-39-8