Imprimer
1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR17209-1G OR17209-5G
APOSOR17209-1GEA 21.5 EUR
APOSOR17209-1G APOSOR17209-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₀H₁₇BN₂O₂
Point de fusion: 67…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05861380
Numéro CAS: 847818-74-0