Acetone-diméthylacetal 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,2-Diméthoxypropane
Formule:
C₅H₁₂O₂ Point d'ébullition: 79…81 °C Point de fusion: –47 °C Densité: 0,848 g/cm³ (25 °C) Point éclair: –11 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008479 Numéro CAS: 77-76-9 EINECS: 201-056-0 UN: 3271 ADR: 3,II |