Imprimer
1-Boc-3-iodoindole-5-carbonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Cyano-3-iodo-1H-indole, N-BOC protected
OR1717-1G OR1717-5G
APOSOR1717-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1717-1G APOSOR1717-5G
1-Boc-3-iodoindole-5-carbonitrile 98%
1-Boc-3-iodoindole-5-carbonitrile
Formule: C₁₄H₁₃IN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864767
Numéro CAS: 864685-26-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III