Imprimer
2-Bromo-5-iodonitrobenzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-4-Iodo-2-nitrobenzene
OR17118-1G OR17118-250MG OR17118-5G
APOSOR17118-1GEA 37.7 EUR
APOSOR17118-1G APOSOR17118-250MG APOSOR17118-5G
2-Bromo-5-iodonitrobenzene 97%
2-Bromo-5-iodonitrobenzene
Formule: C₆H₃BrINO₂
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12547765
Numéro CAS: 713512-18-6