Imprimer
4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-iodobenzene 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Bromo-2-iodobenzyl bromide
OR17110-1G OR17110-250MG
APOSOR17110-1GEA 91.5 EUR
APOSOR17110-1G APOSOR17110-250MG
4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-iodobenzene 95+%
4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-iodobenzene
Formule: C₇H₅Br₂I
Point d'ébullition: 335 °C/760mmHg
Point de fusion: 83…85 °C
Point éclair: 156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025360
Numéro CAS: 495414-06-7
UN: 1759
ADR: 8,III