4-Bromopyridine-2-carbonitrile 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Bromo-2-cyanopyridine
Formule:
C₆H₃BrN₂ Point de fusion: 87…91 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04065805 Numéro CAS: 62150-45-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |