Imprimer
p-Toluonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): p-Méthylbenzonitrile, 4-Méthylbenzonitrile
OR1709-1KG OR1709-250G OR1709-50G
APOSOR1709-1KGEA 377 EUR
APOSOR1709-1KG APOSOR1709-250G APOSOR1709-50G
p-Toluonitrile 97%
p-Toluonitrile
Formule: C₈H₇N
Poids moléculaire: 117.15 g/mol
Point d'ébullition: 217 °C
Point de fusion: 26…28 °C
Densité: 0.981 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001827
Numéro CAS: 104-85-8
Indice Merck: 12,09676