Imprimer
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR17058-1G OR17058-250MG OR17058-5G
APOSOR17058-1GEA 161 EUR
APOSOR17058-1G APOSOR17058-250MG APOSOR17058-5G
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
Formule: C₆H₆N₄O
Point de fusion: 323…324 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09033259
Numéro CAS: 7355-55-7