Imprimer
5-Bromo-4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 7-Bromo-6-chloro-7-deazapurine
OR17052-1G OR17052-5G
APOSOR17052-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17052-1G APOSOR17052-5G
5-Bromo-4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
5-Bromo-4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₆H₃BrClN₃
Poids moléculaire: 232.47 g/mol
Point de fusion: 221…225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09702029
Numéro CAS: 22276-95-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III