Imprimer
4-Amino-1H-indazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Amino-1H-indazole, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-amino-1H-indazole-1-carboxylate
OR17050-1G OR17050-250MG
APOSOR17050-1GEA 69.6 EUR
APOSOR17050-1G APOSOR17050-250MG
4-Amino-1H-indazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-Amino-1H-indazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₂H₁₅N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052618
Numéro CAS: 801315-74-2