Imprimer
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II) 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR17048-10G OR17048-1G OR17048-5G
APOSOR17048-10GEA 542 EUR
APOSOR17048-10G APOSOR17048-1G APOSOR17048-5G
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II) 97%
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II)
Formule: C₃₂H₅₆Cl₂N₂P₂Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09265123
Numéro CAS: 887919-35-9