Dibromo-2,4-mésitylène
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,4-Dibromo-1,3,5-trimethylbenzene
Formule:
C₉H₁₀Br₂ Point d'ébullition: 278…279 °C Point de fusion: 61…63 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013525 Numéro CAS: 6942-99-0 EINECS: 230-100-1 |