Imprimer
2-(N-Methyl-2-pyridylamino)ethanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR17029-1G OR17029-5G
APOSOR17029-1GEA 0 EUR
APOSOR17029-1G APOSOR17029-5G
2-(N-Methyl-2-pyridylamino)ethanol
2-(N-Methyl-2-pyridylamino)ethanol
Formule: C₈H₁₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02667633
Numéro CAS: 122321-04-4