Imprimer
4-Amino-5-bromo-2-chloropyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Bromo-2-chloro-4-pyridylamine
OR17025-500MG OR17025-2.5G OR17025-10G OR17025-25G
APOSOR17025-500MGEA 72.7 EUR
APOSOR17025-500MG APOSOR17025-2.5G APOSOR17025-10G APOSOR17025-25G
4-Amino-5-bromo-2-chloropyridine
4-Amino-5-bromo-2-chloropyridine
Formule: C₅H₄BrClN₂
Point de fusion: 127…129 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09037459
Numéro CAS: 857730-21-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III