Imprimer
Triméthylsilane 99.99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR17012-25G OR17012-5G
APOSOR17012-25GEA 632 EUR
APOSOR17012-25G APOSOR17012-5G
Triméthylsilane 99.99%
Triméthylsilane
Formule: C₃H₁₀Si
Point d'ébullition: 6,7 °C
Point de fusion: –135,9 °C
Densité: 0,634 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039791
Numéro CAS: 993-07-7
UN: 3161
ADR: 2.1,