Imprimer
2,5-Dichloropyrazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR16998-1G OR16998-250MG
APOSOR16998-1GEA 63.8 EUR
APOSOR16998-1G APOSOR16998-250MG
2,5-Dichloropyrazine
2,5-Dichloropyrazine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04117886
Numéro CAS: 19745-07-4