Imprimer
4,6-Dihydroxynicotinic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR16997-1G OR16997-5G
APOSOR16997-1GEA 66.7 EUR
APOSOR16997-1G APOSOR16997-5G
4,6-Dihydroxynicotinic acid
4,6-Dihydroxynicotinic acid
Formule: C₆H₅NO₄
Point de fusion: 309…311 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234168
Numéro CAS: 5466-62-6