Imprimer
5-Bromo-3-chloropyridine-2-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-3-chloropicolinic acid
OR16996-1G OR16996-5G OR16996-25G
APOSOR16996-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16996-1G APOSOR16996-5G APOSOR16996-25G
5-Bromo-3-chloropyridine-2-carboxylic acid 97%
5-Bromo-3-chloropyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₃BrClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827552
Numéro CAS: 1189513-51-6