Imprimer
1,3-Dibromoacétone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,3-Dibromopropan-2-one
OR16995-1G OR16995-5G OR16995-10G
APOSOR16995-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16995-1G APOSOR16995-5G APOSOR16995-10G
1,3-Dibromoacétone 95%
1,3-Dibromoacétone
Formule: BrH₂CC(O)CH₂Br
Poids moléculaire: 215.87 g/mol
Point d'ébullition: 97…98 °C/21mmHg
Point de fusion: 28
Densité: 2.12 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013540
Numéro CAS: 816-39-7
EINECS: 212-430-8
UN: 1760
ADR: 8 II