Imprimer
5,5-Dimethyl-1-pyrroline N-Oxide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): DMPO, 5,5-Dimethyl-1-pyrroline N-oxide
OR16990-1G OR16990-5G OR16990-10G
APOSOR16990-1GEA 29 EUR
APOSOR16990-1G APOSOR16990-5G APOSOR16990-10G
5,5-Dimethyl-1-pyrroline N-Oxide 97%
5,5-Dimethyl-1-pyrroline-N-oxide
Formule: C₆H₁₁NO
Point d'ébullition: 78 °C/1,4mmHg
Point de fusion: 25…29 °C
Densité: 1,015 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 95 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005279
Numéro CAS: 3317-61-1
EINECS: 222-011-1