Carbonate de bis(4-nitrophényle) 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₃H₈N₂O₇ Point de fusion: 136…139 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00007322 Numéro CAS: 5070-13-3 EINECS: 225-775-4 |