2-Nitro-m-toluidine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Methyl-2-nitroaniline
Formule:
C₇H₈N₂O₂ Point de fusion: 105 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00074851 Numéro CAS: 601-87-6 |