Imprimer
3-Amino-o-crésol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Amino-2-methylphenol, 1-Amino-3-hydroxy-2-methylbenzene, 3-Hydroxy-2-methylaniline, 2-Amino-6-hydroxytoluene
OR16980-25G OR16980-5G
APOSOR16980-25GEA 395 EUR
APOSOR16980-25G APOSOR16980-5G
3-Amino-o-crésol
3-Amino-o-crésol
Formule: C₇H₉NO
Poids moléculaire: 123.15 g/mol
Point de fusion: 129…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007787
Numéro CAS: 53222-92-7