Imprimer
(Iodomethyl)cyclopentane 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR16976-1G OR16976-250MG
APOSOR16976-1GEA 55.1 EUR
APOSOR16976-1G APOSOR16976-250MG
(Iodomethyl)cyclopentane 98%
(Iodomethyl)cyclopentane
Formule: C₆H₁₁I
Poids moléculaire: 210.06 g/mol
Point d'ébullition: 156…158 °C
Densité: 1.604 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 70 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03453190
Numéro CAS: 27935-87-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III