Imprimer
3-Aminophénol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Hydroxyaniline, m-Aminophenol
OR16952-1KG OR16952-500G OR16952-100G
APOSOR16952-1KGEA 102 EUR
APOSOR16952-1KG APOSOR16952-500G APOSOR16952-100G
3-Aminophénol
3-Aminophénol
Formule: C₆H₇NO
Point d'ébullition: 164 °C/11mmHg
Point de fusion: 120…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007786
Numéro CAS: 591-27-5
EINECS: 209-711-2
UN: 2512
ADR: 6.1,III