Imprimer
2,3,5-Trichloro-4-iodopyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR16889-1G OR16889-5G
APOSOR16889-1GEA 336 EUR
APOSOR16889-1G APOSOR16889-5G
2,3,5-Trichloro-4-iodopyridine 95%
2,3,5-Trichloro-4-iodopyridine
Formule: C₅HCI₃IN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 406676-23-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III