4-(4-Methylpiperazino)-2-(4-methylpiperidino)aniline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₇H₂₈N₄ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD12025950 Numéro CAS: 1160474-88-3 |