Imprimer
Methyl-6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
OR16876-1G OR16876-250MG OR16876-5G
APOSOR16876-1GEA 284 EUR
APOSOR16876-1G APOSOR16876-250MG APOSOR16876-5G
Methyl-6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate 95%
Methyl-6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₉H₇ClN₂O₂
Poids moléculaire: 210.62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025931
Numéro CAS: 1140512-58-8