Imprimer
(5-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Chloro-2-(hydroxymethyl)pyridine, (5-Chloropyridin-2-yl)methanol
OR16865-1G OR16865-250MG OR16865-5G
APOSOR16865-1GEA 29 EUR
APOSOR16865-1G APOSOR16865-250MG APOSOR16865-5G
(5-Chloro-2-pyridinyl)methanol
(5-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Formule: C₆H₆ClNO
Poids moléculaire: 143.5709 g/mol
Point de fusion: 45…47 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10000856
Numéro CAS: 209526-98-7