Imprimer
5-Chloro-2-formylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Chloropyridine-2-carbaldehyde, 5-Chloropicolinaldehyde, 5-Chloro-2-pyridinecarbaldehyde
OR16864-1G OR16864-5G OR16864-10G
APOSOR16864-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16864-1G APOSOR16864-5G APOSOR16864-10G
5-Chloro-2-formylpyridine
5-Chloro-2-formylpyridine
Formule: C₆H₄ClNO
Point de fusion: 66…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08277271
Numéro CAS: 31181-89-2