Imprimer
3-Bromo-2-methyl-6-nitro-2H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR16857-1G OR16857-250MG
APOSOR16857-1GEA 202 EUR
APOSOR16857-1G APOSOR16857-250MG
3-Bromo-2-methyl-6-nitro-2H-indazole
3-Bromo-2-methyl-6-nitro-2H-indazole
Formule: C₈H₆BrN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02666041
Numéro CAS: 74209-41-9