Imprimer
1-Boc-3-formylindole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR1671-5G OR1671-10G OR1671-25G
APOSOR1671-5GEA 21.9 EUR
APOSOR1671-5G APOSOR1671-10G APOSOR1671-25G
1-Boc-3-formylindole
1-Boc-3-formylindole
Formule: C₁₄H₁₅NO₃
Point de fusion: 124…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049230
Numéro CAS: 57476-50-3