1-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane oxalate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₆H₂₈N₂O₆ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD27923648 Numéro CAS: 1523606-44-1 |