Imprimer
4-Oxohexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2-carboxylic acid tert-butyl ester 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl 4-oxohexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2(1H)-carboxylate, Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-4(1H)-one, N-BOC protected
OR16703-1G OR16703-250MG
APOSOR16703-1GEA 285 EUR
APOSOR16703-1G APOSOR16703-250MG
4-Oxohexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2-carboxylic acid tert-butyl ester 98%
4-Oxohexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₂H₁₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658358
Numéro CAS: 879686-42-7