Imprimer
1-Methylcyclopropanamine hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR16691-1G OR16691-5G
APOSOR16691-1GEA 24.4 EUR
APOSOR16691-1G APOSOR16691-5G
1-Methylcyclopropanamine hydrochloride 98%
1-Methylcyclopropanamine hydrochloride
Formule: C₄H₁₀ClN
Point de fusion: 196…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109576
Numéro CAS: 88887-87-0