Imprimer
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR16676-1G OR16676-25G OR16676-5G
APOSOR16676-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16676-1G APOSOR16676-25G APOSOR16676-5G
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide 98%
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide
Formule: C₄H₆N₄O
Point d'ébullition: 454 °C
Point de fusion: 187…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082808
Numéro CAS: 5334-31-6