Imprimer
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide sulphate(2:1) 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Aminopyrazole-4-carboxamide Hemisulphate, 3-Amino-4-pyrazolecarboxamide hemisulphate salt, 3-Amino-4-carbamoylpyrazole Hemisulphate, 3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide hemisulphate, Allopurinol Related Compound A
OR16674-5G OR16674-25G OR16674-100G
APOSOR16674-5GEA 21.9 EUR
APOSOR16674-5G APOSOR16674-25G APOSOR16674-100G
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide sulphate(2:1) 97+%
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide sulphate(2:1)
Formule: C8H14N8O6S
Point d'ébullition: 454,3 °C
Point de fusion: 224…232 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013093
Numéro CAS: 27511-79-1