NVP-AUY922
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
5-[2,4-Dihydroxy-5-isopropylphenyl]-N-ethyl-4-{4-[(morpholin-4-yl)methyl]phenyl}isoxazole-3-carboxam, Luminespib, 5-(2,4-Dihydroxy-5-isopropylphenyl)-N-ethyl-4-(4-(morpholinomethyl)phenyl)isoxazole-3-carboxamide
Formule:
C₂₆H₃₁N₃O₅ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD14635361 Numéro CAS: 747412-49-3 |