Imprimer
1,3-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,3-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, 1,3-Phenylenebis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
OR16636-1G OR16636-5G OR16636-25G
APOSOR16636-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16636-1G APOSOR16636-5G APOSOR16636-25G
1,3-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester 97%
1,3-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester
Formule: C₁₈H₂₈B₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864185
Numéro CAS: 196212-27-8