Imprimer
tert-Butyl-4-((methylsulphonyl)oxy)piperidine-1-carboxylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Boc-4-(methanesulphonyloxy)piperidine, tert-Butyl 4-((methylsulphonyl)oxy)piperidine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-(Methanesulphonyloxy)piperidine-1-carboxylate, 4-(Methanesulphonyloxy)piperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(methanesulphonyloxy)piperidine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidyl Methanesulphonate
OR16622-10G OR16622-25G
APOSOR16622-10GEA 53.8 EUR
APOSOR16622-10G APOSOR16622-25G
tert-Butyl-4-((methylsulphonyl)oxy)piperidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-4-((methylsulphonyl)oxy)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₁NO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116220
Numéro CAS: 141699-59-4